Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
248 mm, 4000, 240
제품 번호 511-0068
공급사:   VWR Collection
Büchner 깔때기
제품 번호 511-0068
공급사:  VWR Collection
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
248 mm, 4000, 240
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
사양
  • Plate Ø:
    248 mm
  • 용량:
    4000
  • Seq:
    11
  • For filter Ø:
    240