Büchner 깔때기
296 mm, 7000, 270
제품 번호 511-0069
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
VWR® for filtration
제품 브로셔
사양
- Plate Ø:296 mm
- 용량:7000
- For filter Ø:270