바틀 탑 진공 여과 장치, PES
Filtration cup, 500, 75, 0,20 µm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS funnel and collection reservoir. Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers or other biological fluids.
- 제품 별 lot 번호로 추적성 용이
- 여과가 완료되면, 필요할 때까지 용액을 컬렉션 리저버에 저장합니다
- 비발열성, 비세포독성
PES 멤브레인: 낮은 단백질 결합 및 낮은 추출물. 조직 배양 용도에 이상적입니다.
0,2 µm: 멸균 적용 및 배지 준비에 적합합니다.
0,45 µm: 완충액 정화에 적합합니다.
Non pyrogenic, non cytotoxic
: ISO 10993-5: 1999.
: 완전한 장치에는 0,2 혹은 0,45 µm PES 멤브레인이 있는 여과 깔때기, 진공 포트, 뚜껑, 컬렉션 리저버(collection reservoir) 및 보관용 캡이 포합됩니다.
: 쉽게 개봉할 수 있는 벗겨서 여는 팩에 개별포장되고, 리시버 병뚜껑은 개별 포장되어 있습니다.
Certificates
Lot 번호로 검색CoC Avantor VWR® Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, PES.pdf CoC VWR® Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, PES.pdf
CoC_VWRI514-0328_190408053 CoC_VWRI514-0328_191022053 CoC_VWRI514-0328_200710053 CoC_VWRI514-0328_201010053 CoC_VWRI514-0328_210127053
More
사양
- 기공 크기:0,20 µm
- 용량:500
- 설명:Filtration cup
- Seq:14
- Membrane Ø:75
- Cat. No.:514-0340
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



