바틀 탑 진공 여과 장치, PES
Complete filtration unit, 150, 50, 0,45 µm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS funnel and collection reservoir. Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers or other biological fluids.
- 제품 별 lot 번호로 추적성 용이
- 여과가 완료되면, 필요할 때까지 용액을 컬렉션 리저버에 저장합니다
- 비발열성, 비세포독성
PES 멤브레인: 낮은 단백질 결합 및 낮은 추출물. 조직 배양 용도에 이상적입니다.
0,2 µm: 멸균 적용 및 배지 준비에 적합합니다.
0,45 µm: 완충액 정화에 적합합니다.
Non pyrogenic, non cytotoxic
Certifications: ISO 10993-5: 1999.
Delivery information: 완전한 장치에는 0,2 혹은 0,45 µm PES 멤브레인이 있는 여과 깔때기, 진공 포트, 뚜껑, 컬렉션 리저버(collection reservoir) 및 보관용 캡이 포합됩니다.
Packaging: 쉽게 개봉할 수 있는 벗겨서 여는 팩에 개별포장되고, 리시버 병뚜껑은 개별 포장되어 있습니다.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® for filtration
Product Literature
CoC Avantor VWR® Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, PES.pdf CoC VWR® Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, PES.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI514-0328_190408053 CoC_VWRI514-0328_191022053 CoC_VWRI514-0328_200710053 CoC_VWRI514-0328_201010053 CoC_VWRI514-0328_210127053
More
Specifications
- 기공 크기:0,45 µm
- 용량:150
- 설명:Complete filtration unit
- Seq:02
- Membrane Ø:50
- Cat. No.:514-0329
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



