PureStep 매트용 바닥 매트 프레임
Mat frame, White, 457×1143 mm, 508×1194 mm, 3,2 mm
제품 번호 115-1288
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 프레임은 PureStep 매트와 함께 사용하도록 설계되어 모든 중요한 영역에 적합하고 바닥 표면에 직접적으로 접착하지 않습니다. 프레임은 거의 모든 표면에서 매트를 제자리에 고정하는 미끄럼 방지 지지대와 결합된 단단한 폴리스티렌 소재로 구성됩니다.
- 접착 잔여물부터 바닥을 보호
- 미끄럼 및 떨어짐 위험 감소
- 폴리머 코팅, 폴리에스터 섬유로 만들어진 미끄럼 방지 부분
- 천연 향균제, 곰팡이 방지
주문 정보: 주문 정보: 접착 매트는 별도로 판매하고 있습니다.
사양
- Colour:White
- 설명:Mat frame
- 길이×너비:508×1194 mm
- Seq:02
- 두께:3,2 mm
- For:457×1143 mm