주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
전도도 표준 솔루션

전도도 표준 솔루션

Conductivity standard 1413 µS/cm, 25 °C, Plastic bottle, 100 mL
제품 번호 84135.180
공급사:   VWR Chemicals
전도도 표준 솔루션
제품 번호 84135.180
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
전도도 표준 솔루션
전도도 표준 솔루션

Conductivity standard 1413 µS/cm, 25 °C, Plastic bottle, 100 mL

Jump to:
CAS Number:  
Price
₩16,433
Log in 재고 확인
1 * 100 mL
Product Details & Documents

전기화학적 분석에 필요한 모든 요구사항을 충족하기 위한 1,3 ~ 500000 µs 범위의 값을 가진 인증된 제어 표준의 전체 범위.

  • ±1% 정확성
  • NIST로 추적가능하며, Ph. Eur. 및 USP 요구 사항 충족
  • ISO 17025에 대한 INAB 인증 테스트 방법을 사용

표준 값 (25 °C)

셀 상수를 결정하는 데 사용 - 관련 셀 디자인에 대해서는 기기 제조업체의 권장 사항을 참조하십시오.

프리미엄 값 (25 °C)

이 표준값은 측정 시스템 (기기, 프로브 및 작업자)이 관심 영역(예: 제약 부문에서 사용되는 저전도 용수의 경우 20 μs/cm, 환경 샘플의 경우 100000 μs/cm)의 샘플 값을 정확하게 감지하는 지 확인하기 위한 것입니다.

사양

사양

  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • 설명:
    Conductivity standard 1413 µS/cm

사양