주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

87 mm, 25 - 30, 50 mm
  VWRU89038-140
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
  VWRU89038-140
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

87 mm, 25 - 30, 50 mm

 
₩78,985
   
1 * 1 items
 

림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.

통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.

 
  • Funnel O-Ø:
    50 mm
  • 길이:
    87 mm
  • Seq:
    02
  • For filter Ø:
    25 - 30
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.