Orders LinkContactUsLinkComponent
Ph 버퍼 용액, BuffAR®, StandARd®
Ph 버퍼 용액, BuffAR®, StandARd®
BuffAR® StandARd® pH reference solution, 10,00, ±0,01, Blue, 500 mL
제품 번호 0099-04
공급사:   MACRON AVANTOR BRAND
Ph 버퍼 용액, BuffAR®, StandARd®
제품 번호 0099-04
CAS Number:  
Ph 버퍼 용액, BuffAR®, StandARd®
Ph 버퍼 용액, BuffAR®, StandARd®
BuffAR® StandARd® pH reference solution, 10,00, ±0,01, Blue, 500 mL
Jump to:
CAS Number:  
Price
₩107,852
Log in 재고 확인
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • 25°C에서 pH ±0.01 이내로 정확
  • 색상으로 구분된 용액
Certifications: NIST로 추적가능.
Documents
사양
사양
  • Pk:
    500 mL
  • Colour:
    Blue
  • 설명:
    BuffAR® StandARd® pH reference solution
  • pH accuracy:
    ±0,01
  • pH value:
    10,00
사양