Orders LinkContactUsLinkComponent
깔때기, 파우더
160 mm, 35, 30
  221-0188
깔때기, 파우더
  221-0188
깔때기, 파우더
깔때기, 파우더
160 mm, 35, 30
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리.
  • 우수한 내화학성 및 물리적 특성
  • 매우 우수한 내열성
  • 빠르고 쉬운 세척
매끄러운 내부 벽. 파우더 및 액체 전달용.
  • Funnel O-Ø:
    160 mm
  • Seq:
    06
  • Stem O-Ø:
    35
  • Stem length:
    30