깔때기, 파우더
50 mm, 20, 30
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
- 우수한 내화학성 및 물리적 특성
- 매우 우수한 내열성
- 빠르고 쉬운 세척
매끄러운 내부 벽. 파우더 및 액체 전달용.
사양
- Funnel O-Ø:50 mm
- Seq:01
- Stem O-Ø:20
- Stem length:30