Orders LinkContactUsLinkComponent
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
150, 18, 240 - 270, 150 mm
제품 번호 221-0182
공급사:   VWR Collection
짧은 스템이 있는 깔때기
제품 번호 221-0182
공급사:  VWR Collection
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
150, 18, 240 - 270, 150 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
Certifications: ISO 4798.
사양
  • Funnel O-Ø:
    150 mm
  • Seq:
    08
  • Stem O-Ø:
    18
  • Stem length:
    150
  • For filter Ø:
    240 - 270