Orders LinkContactUsLinkComponent
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
120, 16, 185 - 240, 120 mm
Catalog # 221-0181
Supplier:   VWR Collection
짧은 스템이 있는 깔때기
Catalog # 221-0181
Supplier:  VWR Collection
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
120, 16, 185 - 240, 120 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
Certifications: ISO 4798.
Specifications
  • Funnel O-Ø:
    120 mm
  • Seq:
    07
  • Stem O-Ø:
    16
  • Stem length:
    120
  • For filter Ø:
    185 - 240