Orders LinkContactUsLinkComponent
짧은 스템이 있는 깔때기
100, 10, 150 - 185, 100 mm
  221-0180
짧은 스템이 있는 깔때기
  221-0180
짧은 스템이 있는 깔때기
짧은 스템이 있는 깔때기
100, 10, 150 - 185, 100 mm
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
 : ISO 4798.
  • Funnel O-Ø:
    100 mm
  • Seq:
    06
  • Stem O-Ø:
    10
  • Stem length:
    100
  • For filter Ø:
    150 - 185