짧은 스템이 있는 깔때기
55, 8, 70 - 90, 55 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
Certifications: ISO 4798.
Specifications
- Funnel O-Ø:55 mm
- Seq:03
- Stem O-Ø:8
- Stem length:55
- For filter Ø:70 - 90