긴 스템이 있는 깔때기
150, 9, 80 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
- 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
매끄러운 내부 벽.
: ISO 4798.
Documents
coc_VWRI221-0172_GL1223 coc_VWRI221-0172_GL2724 coc_VWRI221-0172_GL2725 coc_VWRI221-0172_GL3722 coc_VWRI221-0172_GL4025
More
TDS VWR®, Funnels with Long Stem.pdf
Datasheet
TDS_VWR_COLLECTION_FUNNELS_LONG_STEM_BOROSILICATE_GLASS.pdf
Product specification
VWR® for filtration VWR® Glassware Solutions
Product Literature
사양
- Funnel O-Ø:80 mm
- Seq:02
- Stem O-Ø:9
- Stem length:150