주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 바이오헤저드 견본 봉투

Biohazard specimen bags, LDPE, 229×152,4 mm, —
제품 번호 VWRU11215-684
공급사:   VWR Collection
VWR®, 바이오헤저드 견본 봉투
제품 번호 VWRU11215-684
공급사:  VWR Collection
VWR®, 바이오헤저드 견본 봉투
VWR®, 바이오헤저드 견본 봉투

Biohazard specimen bags, LDPE, 229×152,4 mm, —

Jump to:
Price
₩298,715
Log in 재고 확인
1 * 500 items
Product Details & Documents

표본 컨테이너 및 문서를 안전하게 운송할 수 있도록 설계된 이 51 µm 두께 백에는 문서 작업을 컨테이너와 분리할 수 있는 파우치가 있습니다. 자체 밀봉 잠금이 있으며 개봉할 시 흔적이 보입니다.

사양
  • 설명:
    Biohazard specimen bags
  • 길이×너비:
    229×152,4 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    02
  • 두께: