Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 서모스탯용 배스
VWR®, 서모스탯용 배스
<85, 23 L, 417×305×203, 455×324×232 mm
제품 번호 462-0269
공급사:   VWR Collection
VWR®, 서모스탯용 배스
제품 번호 462-0269
공급사:  VWR Collection
VWR®, 서모스탯용 배스
VWR®, 서모스탯용 배스
<85, 23 L, 417×305×203, 455×324×232 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
스테인레스강 또는 폴리카보네이트로 제작되었습니다. VWR® 침지 서모스탯과 함께 사용하기에 적합합니다. 스테인레스강의 내구성 또는 폴리카보네이트의 투명성이 필요한 곳에 사용하십시오.
  • Open baths, ideal for use with immersion thermostats from VWR® or other manufacturers
  • Available in stainless steel or polycarbonate
  • Robust and durable
  • Easy to clean
참조: 아래 나열된 온도 범위는 용기를 침지 서모스탯과 함께 사용하는 경우에만 적용됩니다. 침지 서모스탯은 필수 용품이지만, 배스와 함께 제공되지는 않습니다.
사양
  • 온도 범위:
    <85
  • 용량:
    23 L
  • Seq:
    05
  • W×D×H:
    455×324×232 mm
  • Bath W×D×H:
    417×305×203