기름용, 흡수성 매트 패드 및 롤
Oil-only absorbent mat pad, 483×381 mm
제품 번호 VWRU82028-020
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP로 만든 흡수 패드와 롤은 유출 세척에 적합합니다. 속건성 물결 무늬 디자인은 액체를 빠르게 흡수하여 안전을 개선하기 위해 영역을 깨끗하고 건조하게 유지합니다. 효육적인 고흡수성 소재로 흡수제 낭비를 줄입니다. 오일 전용 패드와 롤을 오일은 흡수하지만 물은 밀어냅니다.
- 누출 및 유출물을 빠르게 흡수하여 작업장의 바닥을 깨끗하고 건조하며 안전하게 유지합니다.
- 고용량 흡수제는 작업을 더 오래 유지하고 유출 키트를 비축하는 데 적합합니다.사용 후 소각하여 폐기물 감소
사양
- 설명:Oil-only absorbent mat pad
- 길이×너비:483×381 mm
- Seq:02