마이크로 피펫, 일회용
100, Blue
VWRU53432-921
붕규산염 유리.
- 포함하도록 교정
- 영구 필링 라인
- 컬러 코딩
Packaging: 250개의 마이크로 피펫이 간편한 분배 용기에 38,1cm 흡인기 튜브 1 개와 함께 포장되어 있습니다. 각 통은 실험실에서 빠르게 식별할 수 있도록 굵은 크기로 표시되어 있습니다.
- Colour code:Blue
- 용량:100
- Seq:05