캡이 있는 메디아 보틀(media bottle)
250
제품 번호 391-0283
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, PC 또는 PETG, PP 스크류 캡 포함, 멸균 .
- 경사진 디자인은 작업 표면에 놓았을 때 병의 안정성을 향상시킵니다
- 틀에 찍힌 핑거그립이 있는 좁은 병 숄더는 장갑을 낀 손으로 병을 단단히 잡을 수 있는 능력을 향상시킵니다
- 잡기 쉬운 메디아 병은 캡을 풀고, 조이고, 병을 쌓을수 있을 뿐만 아니라 운반하는 동안 편리한 그립 표면을 제공합니다
- 폴리스티렌(PS) 병은 흰색 캡과 함께 제공됩니다
- 폴리카보네이트 (PC) 병은 파란색 캡과 함께 제공됩니다
- PTEG 병은 초록색 병과 함께 제공됩니다
VWR® Collection 일회용, 원형 Easy Grasp 메디아 병은 조직 배양 배지, 혈청 및 버퍼와 같은 멸균 용액을 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 이 병은 3가지 낮은 추출성 플라스틱으로 제공됩니다: 최대 3회의 오토클레이브 주기를 견딜수 있고 우수한 내알코올성을 제공하는 Polycarbonate; 범용 세포 배양 수용액용 Polystyrene; 가장 일반적인 실험실 용액 저장을 위한 PETG.
ISO 13845 시설에서 클래스 VI 재료로 제조되었습니다.
사양
- 용량:250