하구병, 넓은 목, HDPE
10, Versatile Cap, 80
제품 번호 216-0622
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE.
- 교체 가능한 커넥터의 유연성을 제공하는 다목적 캡 기술
- 쉽게 채우고 세척할 수 있는 매우 넓은 입구 버전
- 교체 가능한 스피곳 옵션을 제공하는 Smart Barb 기술
VWR® HDPE 하구병은 최종 사용자를 염두에 두고 개발된 고급 유체 핸들링 장치입니다. VWR® Versatile Cap 기술과 결합해 인체 공학적으로 설계된 하구병 몸체는 사용하기 쉽고 세척하기 쉽습니다. HDPE로 제작되어 다른 하구병보다 긁힘에 강하고 화학물질에 더 잘 견디므로 대부분의 버퍼와 시약, 파우더 및 고체에 적합합니다. 하구병 몸체에는 들어 올리고, 채우고 붓는 동안 사용자가 쉽게 잡고 조작할 수 있는 디자인 기능이 포함되어 있으며 VWR® Versatile Cap 기술은 교체 가능한 누출 방지 상단 커넥션을 제공합니다. 상단과 하단의 손잡이 세트, 읽기 쉬운 양각 눈금 표시, 몰딩된 하구병 재질 유형 식별 표시가 특징입니다. 20 또는 40 L 하구병은 필링 및 세척이 쉽도록 여분의 넓은 입구를 가지고 있습니다.
사양
- Thread:80
- Type:Versatile Cap
- 용량:10
- Seq:07