마개가 있는 자동 뷰렛
25, 0,10, ±0,03 ml
제품 번호 VWRU17579-959
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
유리, 클래스 A, 자동 영점 조정, 눈금 새겨짐.
호박색 유리 뷰렛은 주로 빛에 민감한 액체에 사용됩니다.
: 유리 마개, 병, 고무 벌브가 함께 제공됩니다.
사양
- 용량:25
- Seq:01
- Division:0,10
- Tolerance:±0,03 ml