주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

473, 92,7 mm, 94,1 mm
제품 번호 VWRU89009-666
공급사:   VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
제품 번호 VWRU89009-666
공급사:  VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

473, 92,7 mm, 94,1 mm

Jump to:
Price
₩232,234
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

HDPE, 반투명.

  • 비산 방지 소재
  • 휴대성을 위한 손잡이 장착
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성

병리학, 산업 및 환경 시료 보관에 적합합니다.

사양
  • 외부 직경:
    92,7 mm
  • 용량:
    473
  • 높이:
    94,1 mm
  • Seq:
    03