주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

120, 74,11 mm, 56,7 mm
제품 번호 VWRU89009-662
공급사:   VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
제품 번호 VWRU89009-662
공급사:  VWR Collection
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너

120, 74,11 mm, 56,7 mm

Jump to:
Price
₩258,751
Log in 재고 확인
1 * 250 items
Product Details & Documents

HDPE, 반투명.

  • 비산 방지 소재
  • 휴대성을 위한 손잡이 장착
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성

병리학, 산업 및 환경 시료 보관에 적합합니다.

사양
  • 외부 직경:
    74,11 mm
  • 용량:
    120
  • 높이:
    56,7 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.