일회용 봉투
Autoclavable bags, clear, 16, 780×400 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
피펫 팁, 일회용 페트리 디쉬, 샘플 튜브 같은 실험실 폐기물의 안전한 처리.
PP, 40 µm 두께, 투명, 'Biohazard' 문구 유무.
- 최대 145°C의 내열성
- 오토클레이브 가능
Specifications
- 용량:16
- 설명:Autoclavable bags, clear
- 길이×너비:780×400 mm
- Seq:05