Orders LinkContactUsLinkComponent
일회용 봉투
일회용 봉투
Autoclavable bags, clear, 12, 660×305 mm
Catalog # 129-0580
Supplier:   VWR Collection
일회용 봉투
Catalog # 129-0580
Supplier:  VWR Collection
일회용 봉투
일회용 봉투
Autoclavable bags, clear, 12, 660×305 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 items
Product Details & Documents
피펫 팁, 일회용 페트리 디쉬, 샘플 튜브 같은 실험실 폐기물의 안전한 처리.
PP, 40 µm 두께, 투명, 'Biohazard' 문구 유무.
  • 최대 145°C의 내열성
  • 오토클레이브 가능
Specifications
  • 용량:
    12
  • 설명:
    Autoclavable bags, clear
  • 길이×너비:
    660×305 mm
  • Seq:
    03