비커, 낮은 형태, 손잡이 포함
500, 25 - 500 ml
제품 번호 VWRU13916-707
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명
- 흘리지 않는 주둥이와 손잡이에 움푹 들어간 엄지 그립으로 견고함
- 더 나은 안정성을 위한 낮은 형태
- 오토클레이브 가능
사양
- 눈금 범위:25 - 500 ml
- 용량:500
- Seq:01