히팅 서큘레이터
Product Details & Documents
고급 프로그래밍과 고급 디지털 온도 컨트롤러를 선택할 수 있는 스테인리스 스틸 써큘레이팅 수조. 둘 다 크고 직관적인 디스플레이와 USB-A 그리고 B, RS232/485, 이더넷 및 외부 온도 프로브를 포함한 여러 통신 옵션을 통해 쉽게 탐색할 수 있습니다. 리저버 배수구는 전면 패널을 제거하여 접근할 수 있습니다. 모든 모델에는 사용자가 조정할 수 있는 고온 안전 차단점과 과열 보호 기능이 있습니다. DuraTop™ 표면은 고온에서 작동할 때도 만졌을 때 시원합니다.
- ±0.01 °C 안정성으로 +10 to 200 °C의 작동 온도
- 외부 순환 및 온도 제어 기능이 있는 가변 속도 압력/흡입 펌프
- Swivel 180™ 순환 컨트롤러, LidDock™ 덮개 수납 시스템 및 DuraTop™ 내화학성 데크
- 고급 프로그래밍이 가능한 모델을 사용하여 최대 10일 동안 이벤트 예약 (시간 및 날짜), 실시간 시계 및 온도 추세
- 선택 가능한 홈 화면 및 화면 도움말
- 자동 및 사용자 조정 가능한 성능 최적화
고급 디지털 모델은 터치 패드 제어, 단일 포인트 교정, 메뉴 및 프롬포트가 포함된 직관적인 9,5 cm 디스플레이를 4가지 언어(프랑스어, 독일어, 스페인어, 영어)로 제공합니다.
고급 프로그래밍 모드는 직관적인 10,9 cm 스마트 터치 디스플레이, 5 포인트 교정 기능, 메뉴 및 프롬포트 (6가지 언어: 프랑스어, 독일어, 스페인어, 영어, 중국어 및 아랍어), 시간/온도 프로그래밍 (10개의 100단계 프로그램)을 제공합니다.
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Certifications: DIN 12876-1, 안전 등급 III 준수
최대 펌프 용량:
16,7 L/min, 250 mbar; 흡입: 12,2 L/min.
납품 정보: 리저버 커버, 바이패스 튜빙, 47, 63 및 95 mm 튜빙용 male 흡입구 및 배출구 어댑터와 함께 제공되며, ¼" - M16 어댑터도 포함되어 있습니다. 프로브 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.vwr.com을 방문하세요.
주의: * RT = Ambient
Documents
Manual_110-513_VWR_Circulating_Baths_with_Advanced_Digital_Controller_Instruction_310811 Manual_110-513_VWR_DE_Advanced_Digital_Operator_German_180911 Manual_110-513_VWR_ES_Advanced_Digital_Operator_Spanish_180911 Manual_110-513_VWR_FR_Advanced_Digital_Operator_French_180911 Manual_110-514_VWR_Circulating_Baths_with_Advanced_Programmable_Instruction_310811
메뉴얼
사양
- Heating capacity:2,2 kW
- 온도 범위:RT* +10…+200
- 용량:15
- Seq:03
- W×D×H:368×569×422 mm
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- PT100 probe with 3 m cable
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- PT100 probe with 0,6 m cable
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 원격 온도 프로브, 15,25 m 케이블
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 원격 온도 프로브, 3 m 케이블
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 원격 온도 프로브, 7,6 m 케이블
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- PT100 probe with 7,6 m cable
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- PT100 probe with 15 m cable
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb,
stainless steel
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb,
stainless steel
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Flow adapter, two (2) port with shutoffs, brass
1/4" male NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) hose barbFlow adapter, two (2) port with shutoffs, brass
1/4" male NPT × 2 @ 1/4" (6 mm) hose barb462-0325Log in 재고 확인1 * 2 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 3/8" (9,5 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 3/8" (9,5 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)462-0322Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb, nylon
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/2" Male NPT × 5/8" (16 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)Fitting, 1/2" Male NPT × 5/8" (16 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)462-0323Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × M16×1, stainless steel
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT to 1/4" (6 mm) hose barb, brass
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Ethernet Cable, 2,1 m (7' )
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Thermometer (-20 to +150 °C) alcohol, non-calibrated
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Bypass kit, silicone tubing 1/2" ID × 6", MX Controllers only
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 3/8" (9,5 mm) hose barb, nylon
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 1/4" (6 mm) hose barb,
stainless steel
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT to 3/8" (9,5 mm) hose barb, brass
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Bypass kit, replacement, Buna N tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -40 to 120 °CBypass kit, replacement, Buna N tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -40 to 120 °C462-0302Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- RS232 Cable, 3 m (9,8')
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- PolyScience-branded Flash Drive, 1 GB
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 5/16" (8 mm) hose barb, straight, brass, 2 eachFitting, 1/4" male NPT × 5/16" (8 mm) hose barb, straight, brass, 2 each462-0313Log in 재고 확인1 * 2 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Bypass kit for higher temperatures, Viton® tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -32 to 200 °CBypass kit for higher temperatures, Viton® tubing, 1/2" ID × 6" with spring and 2 hose clamps, -32 to 200 °C462-0303Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- USB-A to Mini-B Cable, 1,8 m (6')
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 1/8" (3 mm) hose barb, brass
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 1/4" (6 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 1/4" (6 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)462-0321Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/2" Male NPT × 1/2" (13 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)Fitting, 1/2" Male NPT × 1/2" (13 mm) hose barb, nylon, straight (for integrated cooling coils)462-0324Log in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT to 3/16" (5 mm) hose barb, brass
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/4" male NPT × 3/16" (5 mm) hose barb, nylon
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 5/16" (5 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)Fitting, 1/2" (13 mm) barb × 5/16" (5 mm) barb,
glass-filled nylon (for MX Controllers)462-0320Log in 재고 확인1 * 1 items