주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

Magnetic stirring bar set, 7,9 mm, 1,5 mm
Catalog # VWRU58948-353
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
Catalog # VWRU58948-353
Supplier:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®

Magnetic stirring bar set, 7,9 mm, 1,5 mm

Price
₩6,141
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

주로 바이알, 튜브 및 기울기 메이커와 같은 용기에서 소량을 교반하도록 설계되었습니다.

  • 다양한 색상과 크기로 제공
  • 환경 테스트 및 생명 과학 분야에 사용
Specifications
  • 직경:
    1,5 mm
  • Type:
    Magnetic stirring bar set
  • 길이:
    7,9 mm
  • Seq:
    06
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.