Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, Spinvane®
마그네틱 스터러 바, Spinvane®
3 or 5 ml vials and conical tubes
Catalog # VWRU58949-272
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, Spinvane®
Catalog # VWRU58949-272
Supplier:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, Spinvane®
마그네틱 스터러 바, Spinvane®
3 or 5 ml vials and conical tubes
Price
₩12,953
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. Spinvane® 삼각형 모양의 자기 스터러 바는 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알에서 교반하도록 설계되었습니다.
  • 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
  • 오토클레이브 가능
Specifications
  • For:
    3 or 5 ml vials and conical tubes
  • Seq:
    02