마그네틱 스터러 바, Spinvane®
1 ml vials
VWRU58949-270
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. Spinvane® 삼각형 모양의 자기 스터러 바는 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알에서 교반하도록 설계되었습니다.
- 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
- 오토클레이브 가능
- For:1 ml vials
- Seq:01