마그네틱 스터러 바, Spinplus®
9,5 mm, 9,5 mm
Catalog # VWRU58947-820
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 마그네틱 스터러 바는 혼합 작업에 속도와 효율성을 더합니다. '+' 모양은 깊은 볼텍스를 만들어 안정적이고 조용한 작동을 보장합니다.
- PTFE 레진 코팅됨
: 각 사이즈를 개별적으로 주문하거나 5개 세트 (각 사이즈 중 하나)를 선택해주십시오.
Specifications
- 직경:9,5 mm
- 길이:9,5 mm
- Seq:01