Orders LinkContactUsLinkComponent
Safranine O solution
Safranine O solution
1 L
제품 번호 911540ZA
공급사:   VWR Chemicals
Safranine O solution
제품 번호 911540ZA
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  477-73-6
Safranine O solution
Safranine O solution
1 L
Jump to:
CAS Number:  477-73-6
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 L
Product Details & Documents
동의어:  CI 50240
  • CAS Number:477-73-6
  • 화학식:C₂₀H₁₉ClN₄
  • MDL 번호:MFCD00011759
  • Molecular Weight:350.85 g/mol
  • EINECS:207-518-8
  • UN:0000
사양
사양
  • Pk:
    1 L