Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 파스퇴르 피펫
VWR®, 파스퇴르 피펫
Non plugged, sealed tip, breakable, 2, 230 mm
제품 번호 612-3850
공급사:   VWR Collection
VWR®, 파스퇴르 피펫
제품 번호 612-3850
공급사:  VWR Collection
VWR®, 파스퇴르 피펫
VWR®, 파스퇴르 피펫
Non plugged, sealed tip, breakable, 2, 230 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 250 items
Product Details & Documents
소다 라임 유리, 일회용.
  • 비멸균
  • 전체 생산 균일성을 보장하는 자동 제조 공정
  • 코튼 볼 마개를 위해 가늘게 되어 있는 상단 주입구
  • 상단 몸체 직경: 7,1 mm, 벽 두께: 0,53 mm, 분출구 외부 Ø: 1,50 mm
사양
  • 용량:
    2
  • 설명:
    Non plugged, sealed tip, breakable
  • 길이:
    230 mm
  • Seq:
    006