Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
Magnetic stirring bar set, 12-assortment includes two of each size 8×13 mm; 8×16 mm; 9,5×25,5 mm; 9,5×38 mm; 9,5×51 mm and 9,5×63,5 mm, -, - mm
제품 번호 VWRU58948-070
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
제품 번호 VWRU58948-070
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
Magnetic stirring bar set, 12-assortment includes two of each size 8×13 mm; 8×16 mm; 9,5×25,5 mm; 9,5×38 mm; 9,5×51 mm and 9,5×63,5 mm, -, - mm
Jump to:
Price
₩140,818
Log in 재고 확인
1 * 12 items
Product Details & Documents
팔각 모양의 마그네틱 스터러 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면과 비교할 때 더 큰 표면적과 추가 난류를 제공하는 울퉁불퉁한 모양을 가지고 있습니다.
  • 마찰과 채터링(chattering)을 줄이는 데 도움이 되는 피벗 링(58948-091에는 피벗 링이 없음)
  • 저마찰 PTFE는 불활성이고 내구성이 있습니다
사양
  • 직경:
    - mm
  • Type:
    Magnetic stirring bar set, 12-assortment includes two of each size 8×13 mm; 8×16 mm; 9,5×25,5 mm; 9,5×38 mm; 9,5×51 mm and 9,5×63,5 mm
  • 길이:
    -
  • Seq:
    16