흡수성 매트 패드 및 롤, Hazmat
Hazmat pads, yellow, 483×483 mm
제품 번호 VWRU82028-024
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
유출물 청소를 위한 폴리프로필렌 흡수 패드 및 롤; 빠른 수분 흡수의 물결 무늬 디자인은 액체를 빠르게 흡수하여 영역을 깨끗하고 건조하게 유지함으로써 향상된 안정성을 제공합니다.
- 누출 및 유출물을 빠르게 흡수하여 작업장의 바닥을 깨끗하고 건조하며 안전하게 유지합니다.
- 고용량 흡착제는 더 오랜 작업과 stocking 유출 키트에 적합합니다.
- 사용 후 소각하여 폐기물 감소
효율적인 고흡수성 재료는 흡착제의 낭비를 줄입니다. Hazmat 패드 및 롤은 산, 부식제 및 염기와 같은 활성 액체용으로 설계되었습니다.
사양
- 설명:Hazmat pads, yellow
- 길이×너비:483×483 mm
- Seq:03