흡수성 매트 패드 및 롤
General purpose absorbent roll, gray, 457×762 mm
제품 번호 VWRU82028-018
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흡수성 패드와 롤은 유출 세척에 적합합니다. Fast-wicking 물결 무늬 디자인은 액체를 빠르게 흡수하여 안전을 개선하기 위해 영역을 깨끗하고 건조하게 유지합니다. 이 범용 패드와 롤은 일상적인 유지 관리 및 청소를 위해 수성 액체, 석유 제품 및 용매를 흡수합니다.
- 누출 및 유출물을 빠르게 흡수하여 작업장의 바닥을 깨끗하고 건조하며 안전하게 유지합니다.
- 고용량 흡수제는 작업을 더 오래 유지하고 유출 키트를 비축하는 데 적합합니다.
- 사용 후 소각하여 폐기물 감소
이러한 범용 패드와 롤은 매일 유지보수와 세척을 위해 수성 액체, 석유 제품 및 용매를 흡수합니다.
사양
- 설명:General purpose absorbent roll, gray
- 길이×너비:457×762 mm