슈커버, CPE
Blue, U*
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
저밀도 염소 처리된 폴리에틸렌 원단으로 제조된 기본 슈 커버는 먼지, 오염, 액체의 튐으로부터 보호하도록 설계되었습니다.
- 내수성이며 화학 물질에 대한 우수한 내성을 제공하는 CPE
- 경제적이고 보풀 없음
실험실 사용에 적합합니다.
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
사양
- 신발 사이즈:U*
- Colour:Blue
- Seq:03
- Cat. No.:113-1492
- Garment application:Laboratory