Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, Spinplus®
38 mm, 38 mm
  VWRU58947-828
마그네틱 스터러 바, Spinplus®
  VWRU58947-828
마그네틱 스터러 바, Spinplus®
마그네틱 스터러 바, Spinplus®
38 mm, 38 mm
₩19,026
1 * 1 items
이 마그네틱 스터러 바는 혼합 작업에 속도와 효율성을 더합니다. '+' 모양은 깊은 볼텍스를 만들어 안정적이고 조용한 작동을 보장합니다.
  • PTFE 레진 코팅됨
 : 각 사이즈를 개별적으로 주문하거나 5개 세트 (각 사이즈 중 하나)를 선택해주십시오.
  • 직경:
    38 mm
  • 길이:
    38 mm
  • Seq:
    04