주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

메스 실린더

100, 1, 260 mm, 0,5, 29,5 mm
  612-3836
메스 실린더
  612-3836
메스 실린더
메스 실린더

100, 1, 260 mm, 0,5, 29,5 mm

 
 
   
1 * 2 items
 

붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.

  • (TC, ln)을 포함하도록 교정된 눈금
  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링마크가 있는 파란색 눈금

DIN 12680

 : DIN 12680

 : 배치 번호와 배치 증명서 포함됨..

 
  • 직경:
    29,5 mm
  • 용량:
    100
  • 높이:
    260 mm
  • Seq:
    05
  • Division:
    1
  • Tolerance:
    0,5