Order Entry
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
메스 실린더

메스 실린더

1000, 20, 295 mm, 10,0, 75,0 mm
제품 번호 612-3847
공급사:   VWR Collection
메스 실린더
제품 번호 612-3847
공급사:  VWR Collection
메스 실린더
메스 실린더

1000, 20, 295 mm, 10,0, 75,0 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.

  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금

DIN 12680

Certifications: DIN 12680

사양
  • 직경:
    75,0 mm
  • 용량:
    1000
  • 높이:
    295 mm
  • Division:
    20
  • Tolerance:
    10,0
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.