Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
200, 14/23, 0,15
제품 번호 612-3827
공급사:   VWR Collection
정량 플라스크
제품 번호 612-3827
공급사:  VWR Collection
정량 플라스크
정량 플라스크
200, 14/23, 0,15
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 호박색, Class A.
  • 흰색 PE 마개
  • 흰색 에나멜로 된 마크 및 표시
  • (TC, In)을 포함하도록 교정됨
DIN EN ISO 1042
Ordering information: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
사양
  • NS:
    14/23
  • 용량:
    200
  • Seq:
    07
  • Tolerance:
    0,15