메스 실린더
100, 2, 170 mm, 1,0, 38,5 mm
붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금
DIN 12680
: DIN 12680
- 직경:38,5 mm
- 용량:100
- 높이:170 mm
- Seq:04
- Division:2
- Tolerance:1,0
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



