Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
2000, 29/32, 0,600
제품 번호 612-3820
공급사:   VWR Collection
정량 플라스크
제품 번호 612-3820
공급사:  VWR Collection
정량 플라스크
정량 플라스크
2000, 29/32, 0,600
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Ordering information: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
사양
  • NS:
    29/32
  • 용량:
    2000
  • Seq:
    11
  • Tolerance:
    0,600