정량 플라스크
20, 10/19, 0,040
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
- PP white stopper
- Marks and inscriptions in blue enamel
- Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Ordering information: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
사양
- NS:10/19
- 용량:20
- Seq:03
- Tolerance:0,040