Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
25, 10/19, 0,040
  612-3742
정량 플라스크
  612-3742
정량 플라스크
정량 플라스크
25, 10/19, 0,040
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
주문 정보: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
  • NS:
    10/19
  • 용량:
    25
  • Seq:
    04
  • Tolerance:
    0,040