Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
정량 플라스크
200, 14/23, 0,150
  612-3745
정량 플라스크
  612-3745
정량 플라스크
정량 플라스크
200, 14/23, 0,150
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Ordering information: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
  • NS:
    14/23
  • 용량:
    200
  • Seq:
    07
  • Tolerance:
    0,150