정량 플라스크
250, 14/23, 0,150
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
- PP white stopper
- Marks and inscriptions in blue enamel
- Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
: DIN EN ISO 1042
: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
- NS:14/23
- 용량:250
- Seq:08
- Tolerance:0,150
붕규산염 3.3 유리, 클래스 A.
DIN EN ISO 1042
: DIN EN ISO 1042
: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.