Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크
500, 19/26, 0,25
  612-3829
정량 플라스크
  612-3829
정량 플라스크
정량 플라스크
500, 19/26, 0,25
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리, 호박색, Class A.
  • 흰색 PE 마개
  • 흰색 에나멜로 된 마크 및 표시
  • (TC, In)을 포함하도록 교정됨
DIN EN ISO 1042
 : 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
  • NS:
    19/26
  • 용량:
    500
  • Seq:
    09
  • Tolerance:
    0,25