정량 플라스크
100, 14/23, 0,10
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 호박색, Class A.
- 흰색 PE 마개
- 흰색 에나멜로 된 마크 및 표시
- (TC, In)을 포함하도록 교정됨
DIN EN ISO 1042
주문 정보: 배치 넘버와 인증서가 포함됩니다.
사양
- NS:14/23
- 용량:100
- Seq:06
- Tolerance:0,10